Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsskylt utan text - Varning: Het yta
Mått (L x B):
9 x 10 mm
22 x 25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Skylt överensstämmer med ISO 7010
- Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | W/W017/NT-SA-TRI 10/54-B |
| Avsluta | Glans |
| Material | Laminerad polyester |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Form | Triangulär |
| Mått (L x B) | 9 x 10 mm |
| Färg | Svart på gult |