Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsuniversalskylt 'Bär laboratorierock'
Produktkod. 17851745
Mått (L x B):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Material:
Polyester
Polypropen
Produktkod. 17851745
Brand: Brady™ 311372
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetsskylt som betyder att en laboratorierock måste bäras.
  • Ge visuell varning om att laboratorierock måste bäras i området
Specifikationer
Alternativt artikelnummer M/M059/NT/PP-DIA315-1
Material Polypropen
Kvantitet 1 Tecken
Storlek (engelska) 12,4 tum Dia.
Diameter (metrisk) 315 mm
Monteringstyp Ytmontering
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering
Tjocklek 1.55 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Språk Universell
Mått (L x B) 31,5 x 31,5 cm
Visad text Bär laboratorierock
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Vitt på blått