Läs mer
Brady™ ISO Säkerhetsuniversalskylt 'Bär laboratorierock'
Mått (L x B):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Material:
Polyester
Polypropen
Beskrivning
- Ge visuell varning om att laboratorierock måste bäras i området
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | M/M059/NT/PP-DIA150-1 |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 Tecken |
| Storlek (engelska) | 5,91 tum. Dia. |
| Diameter (metrisk) | 150 mm |
| Monteringstyp | Ytmontering |
| För användning med (applikation) | Anläggningsidentifiering, säkerhetsidentifiering |
| Tjocklek | 1.55 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +120 °C |
| Form | Rund |
| Visa mer |