Läs mer
Isobutyllitium, 1,6 M lösning i heptan, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-2799191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
Produktkod. 10026182
Brand: Thermo Scientific Acros 377591000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 920-36-5 | C4H9Li | 64.056 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 920-36-5, 64742-49-0
Molekylformel C4H9Li
Molekylvikt (g/mol) 64.056
MDL-nummer MFCD01863085
InChI-nyckel CCZVEWRRAVASGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyllithium, isobutyllithium solution, 2-methylpropyl lithium, lithium 2-methanidylpropane, lithium 2-methyl-1-propanide, i-butyllithium, isobutyl lithium, i-buli, isobutyllithiumsolution, iso-butyllithium 0.7m in hexanes
PubChem CID 2734901
IUPAC-namn litium;2-metanidylpropan
LEDER [Li+].CC(C)[CH2-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyllithium
Färg Gult
Namnnotering 1.6M Solution in Heptane
Linjär formel (CH3)2CHCH2Li
Densitet 0.7000g/mL, 0.7
Löslighetsinformation Solubility in water: vigorous reaction.
Formel vikt 64.06
Procent renhet 15 to 17% (as iso-BuLi)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isobutyllithium, 1.6M solution in heptane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Pyrofor vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P222-Undvik kontakt med luft.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.