Läs mer
Micronova™ Isolatorverktyg och lock
Handla allt Micronova Produkter
Beskrivning
Passar över Moppadaptrar i QDIT- och QPIT-serien. Micronova™ Isolator Tool™ Överdragen är tvättbara, autoklaverbara och återanvändbara.
De Micronova Isolator Tool finns tillgängligt med ett urval av rostfria stål- eller plastplattor och moppöverdragen finns i en rad tyger med valfritt skumlager för att hålla desinfektionsmedel och underlätta vridning. Designad för användning med SSU-seriens universella handtag eller STA-seriens gängade handtag för att passa genom små passager och ge utökad räckvidd.
- Isolatorverktyg med val av lock
- Ergonomisk rengöring för isolatorer, huvar, RABS och annan mindre utrustning
- Modulära och utdragbara handtag passar genom små pass och utökar räckvidden
- 360° vridbar, vinklad huvudadapter för enkel applicering av rengöringsmedel
- Adaptern i rostfritt stål (QDIT) är designad för användning med SSU-seriens QD-handtag
- Plastadaptern (QPIT) är designad för användning med ACME-gängade handtag
- Överdrag finns i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring
- NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
- MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
- Mikrofiber— 80 % polyester, 20 % polyamid, högabsorberande och effektivt vått eller torrt
- Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
- Tvättbar för återanvändning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 tum) |
| Produkttyp | Stickade elastiska överdrag i polyester med vadderat överdrag, steril |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 22.9 cm |
| Bredd (metrisk) | 5.1 cm |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kvantitet | 50/Cs. |
| Visa mer |