Läs mer
Isophthalic acid, 99%
Produktkod. p-7021913
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11477097
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14445.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 121-91-5 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
Isoftalsyra används som mellanprodukt för högpresterande omättade polyestrar, hartser för beläggningar, färger med hög torrhalt, gelbeläggningar och modifierare av polyetylentereftalat för flaskor. Det fungerar som prekursorer för det brandbeständiga materialet nomex samt används vid framställning av högpresterande polymer polybensimidazol. Det används också som en insatsvara för tillverkning av isoleringsmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Isoftalsyra används som en mellanprodukt för högpresterande omättade polyestrar, hartser för beläggningar, färger med hög torrhalt, gelbeläggningar och modifierare av polyetylentereftalat för flaskor. Det fungerar som prekursorer för det brandbeständiga materialet nomex samt används vid framställning av högpresterande polymer polybensimidazol. Det används också som en insatsvara för tillverkning av isoleringsmaterial.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-91-5
Molekylformel C8H6O4
Molekylvikt (g/mol) 166.132
MDL-nummer MFCD00002516
InChI-nyckel QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, m-phthalic acid, m-benzenedicarboxylic acid, acide isophtalique, kyselina isoftalova, iso-phthalic acid, acide isophtalique french, kyselina isoftalova czech, unii-x35216h9fj
PubChem CID 8496
ChEBI CHEBI:30802
IUPAC-namn bensen-1,3-dikarboxylsyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophthalic acid
Smältpunkt 344°C to 348°C (sublimation)
Densitet 1.54
Kvantitet 250 g
Beilstein 1909332
Merck Index 14,5197
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 166.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.