Läs mer
2-propanol, molekylärbiologi, Fisher BioReagents™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Beskrivning
För nukleinsyrautfällning
Ultrapure reagens som kan användas i grundläggande tillämpningar såsom rening och utfällning av nukleinsyror och proteiner och konservering av biologiska prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropanol |
| pH | 7 |
| Smältpunkt | -89.5°C |
| Abs. | 0.015 AU max. at 254nm, 0.10 AU max. at 230nm, 0.20 AU max. at 220nm, 1.00 AU max. at 205nm |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.785g/cm³ |
| Kokpunkt | 81°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Isopropanol, Molecular Biology Grade
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H372-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P338-Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: isopropanol