Läs mer
Isopropylacetat, 99+%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10092400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
Produktkod. 10092400
Brand: Thermo Scientific Acros 180800025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-21-4
MDL-nummer MFCD00008877
InChI-nyckel JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC-namn propan-2-ylacetat
LEDER CC(C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl acetate
Smältpunkt -73.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8720g/mL, 0.872
Kokpunkt 88.8°C
Flampunkt 4°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H10O2
Linjär formel CH3CO2CH(CH3)2
Brytningsindex 1.3760 to 1.3780
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 02, 130
Rester efter avdunstning 0.01% max.
Merck Index 15, 5251
Löslighetsinformation Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molekylvikt (g/mol) 102.13
Viskositet 0.49 mPa.s (25°C)
Formel vikt 102.13
Procent renhet 99+%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.