Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe vattenbad för allmänt bruk
Produktkod. 15315887 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l (5 l/10 l)
2 l
20 l
28 l
5 l
Modell:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15315887
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj vattenbad för allmänt bruk, utformade för att ge en jämn temperatur för tillförlitliga resultat med lättanvänd drift.
Idealisk för industriella, kliniska, farmaceutiska eller biomedicinska tillämpningar. Fisherbrand ™Isotemp™ deluxe vattenbad för allmänt bruk erbjuder kraftfull teknik i en kompakt design. Tillgängliga i en mängd olika storlekar för att möta ett brett spektrum av tillämpningskrav. Isotemp-vattenbad är designade för att ge en jämn temperatur för tillförlitliga resultat med lättanvänd drift.
  • Kräver mindre utrymme jämfört med tidigare modeller
  • Avancerad temperaturkontroller är designad för utökad funktionalitet
  • Nya ljudlarm
  • Spara bekvämt vanliga inställningar med förinställda temperaturer
  • Enkel att använda och övervaka med ikonbaserad grafisk display
  • Förbättrad gångjärnsdesign möjliggör en öppen lockkonfiguration samt enkel borttagning av locket
  • Hjälper till att förhindra badskador och överhettning genom skydd mot låg vätskenivå
  • Kompatibel med termiska kulor (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Controllertyp Digital
Beskrivning 5 l & 10 l Dual Deluxe allmänt vattenbad
Kapacitet (metrisk) 15 l (5 l/10 l)
Certifikat och efterlevnad UL, CE, FDA klass I
Temperaturområde Omgivningstemperatur till 100 °C
Visa Monokrom LCD
Värmekapacitet 1100 w
Inkluderar Gavelskydd av polykarbonat, spridarbricka
Material Epoxipulverbelagt stål
Modell Isotemp GPD 15D
Temperaturförinställningar 3
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Temperaturenhetlighet ±0,2 °C
Mått (D x B x H) Inredning 6,1 x 11,8 x 5,99 tum (154 x 300 x 150 mm); 11,9 x 13 x 5,99 tum (301 x 330 x 150 mm)
Mått (L x B x H) 15,4 x 23,1 x 9,2 tum (392 x 587 x 233 mm)
Amperage 8.2-9.7 / 3.8-4.7 (120V/230V)