Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe vattenbad för allmänt bruk
Produktkod. 15375877 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l (5 l/10 l)
2 l
20 l
28 l
5 l
Modell:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15375877
Only null left
Add to basket
Add to basket
Välj vattenbad för allmänt bruk, utformade för att ge en jämn temperatur för tillförlitliga resultat med lättanvänd drift.
Idealisk för industriella, kliniska, farmaceutiska eller biomedicinska tillämpningar. Fisherbrand ™Isotemp™ deluxe vattenbad för allmänt bruk erbjuder kraftfull teknik i en kompakt design. Tillgängliga i en mängd olika storlekar för att möta ett brett spektrum av tillämpningskrav. Isotemp-vattenbad är designade för att ge en jämn temperatur för tillförlitliga resultat med lättanvänd drift.
  • Kräver mindre utrymme jämfört med tidigare modeller
  • Avancerad temperaturkontroller är designad för utökad funktionalitet
  • Nya ljudlarm
  • Spara bekvämt vanliga inställningar med förinställda temperaturer
  • Enkel att använda och övervaka med ikonbaserad grafisk display
  • Förbättrad gångjärnsdesign möjliggör en öppen lockkonfiguration samt enkel borttagning av locket
  • Hjälper till att förhindra badskador och överhettning genom skydd mot låg vätskenivå
  • Kompatibel med termiska kulor (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kammarmaterial Rostfritt stål
Controllertyp Digital
Beskrivning 5 l Deluxe Vattenbad för allmänt bruk
Kapacitet (metrisk) 5 l
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Temperaturområde Omgivningstemperatur till 95 °C
Visa Monokrom LCD
Värmekapacitet 300 w
Inkluderar Gavelskydd av polykarbonat, spridarbricka
Material Epoxipulverbelagt stål
Modell Isotemp GPD 05
Temperaturförinställningar 3
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Temperaturenhetlighet ±0,2 °C
Mått (D x B x H) Inredning 6,1 x 11,8 x 5,99 tum (154 x 300 x 150 mm)
Mått (L x B x H) 9,7 x 9,1 x 14 tum (246 x 355 x 232 mm)
Amperage 2.2-2.7 / 1.0-1.3 (120V/230V)