Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp II™ Återcirkulerande kylare, 230V/50Hz
Produktkod. p-8385016 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Pumptyp:
MDC1 (Mag Driv centrifugalpump)
PD1 (positiv deplacementpump)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11316641
Brand: Fisherbrand™ 197221010001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En kompakt serie av kylda recirkulerande kylare.
  • Intuitiv digital styrenhet för enkel användning
  • Tryckmätare på frontpanelen för enkel visning av appliceringstrycket
  • Larm för hög och låg temperatur
Kontrollampers indikatorlampor:
  • Ange när enheten kyls
  • Ange när börvärdet ändras
  • Indikerar när höga och låga temperaturgränser ändras eller överskrids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur 10 °C till 35 °C
Kapacitet (metrisk) 9.5 L
Kylkapacitet 900 W (vid +20 °C)
Pumptyp PD1 (positiv deplacementpump)
Temperaturområde -10 °C till +30 °C
Modell Isotemp II
Kylmedel R134A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Mått (L x B x H) 584.2 x 355.6 x 604.5 mm
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz