Läs mer
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Produktkod. p-8004111 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
0,5 ml rör
1,5/2,0 ml rör
Typ:
IsoPack och IsoRack-set
IsoSafe och IsoPack
Temperaturområde:
-21 °C
0 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10343771
Brand: Eppendorf™ 3880000160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används som en enzymstång för att förhindra att enzymer blir inaktiverade, samt för PCR* provberedning, provtransport och långsam upptining av frysta prover.
  • Holds 24 tubes (0.5mL/1.5mL/2.0mL Safe-Lock microcentrifuge tubes or 1.7mL Safe-Twist screw cap tubes)
  • IsoPack™ (cold pack) white for 0°C and blue for -21°C, cooled to refrigeration temperature in freezer compartment
  • Isothermal times of >6hr (0°C, white) and >3hr (-21°C, blue)
  • No more melting ice baths (danger of contamination)
  • All system components can be used separately
  • Racks are stackable, autoclavable, markable, floatable and can be centrifuged in a microtitre-plate rotor Specialises in cooling samples effectively and constantly at -21°C or 0°C over many hours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ IsoPack och IsoRack-set
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Temperaturområde 0 °C
För användning med (utrustning) 0,5 ml rör