Läs mer
Texwipe™ Steril Mini AlphaMop™ Omslag
Produktkod. 16304618 Handla allt Texwipe Produkter
Produktkod. 16304618
Brand: Texwipe™ STX7114
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Försteriliserade dubbelstickade ersättningsöverdrag i polyester.
  • Dynan i 100 % nonwoven polyester ger en kudde för att säkerställa att moppöverdragen anpassar sig till ytan för konsekvent rengöring
  • En dyna kan användas för flera överdrag, beroende på anläggningens SOP
  • Specifikationer
    Produkttyp Ersättningsdyna
    Sterilitet Sterila
    Material Polyester