Läs mer
IUPAC pH Standard pH 4,005, Hach Lange™
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Spårbar till IUPAC pH-skala och NIST
- Varje flaska (500 mL) levereras med ett COFRAC-verifieringscertifikat och certifikat om överensstämmelse och spårbarhet upprättat enligt ISO31
- Kompetensen och integriteten hos ett laboratorium som är internationellt erkänt för att vara ackrediterat för mätning av pH- och konduktivitetsreferensmaterial
- Hållbarhet 48 månader från tillverkningsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 4.005 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Spårbarhet till NIST | Yes |