Läs mer
Avantor™ J.T. Baker™ NEUTRASORB™ Material för syraspill
Handla allt J.T.Baker Produkter
Förpackningsmängd:
3,2 kg
Förpackningsstorlek:
3.2kg
Beskrivning
- Försiktighet: NEUTRASORB™ material bör inte användas för spill av fluorvätesyra, rykande salpetersyra, rykande svavelsyra eller peroxi (per-) organiska eller andra mycket reaktiva syror.
- Efter fullständig neutralisering innehåller avfallsmaterial neutraliserade alkalimetall- och jordalkalimetallsalter av den behandlade syran.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Lila |
| Beskrivning | Förpackad i kartong med folie Pk. |
| Typ | Rengöringssats för syraspill |
| Formatera | Granulat |
| Inkluderar | Bromocresol Purple Indicator Grade (CAS 115-40-2;< 0,1 %), kalciumkarbonat (CAS 471-34-1; 5 - 25 %), magnesiumoxid (CAS 1309-48-4; 25 - 45 %), natriumkarbonat (CAS 497-19-8; 35 - 55 %) |
| Förpackningsmängd | 3,2 kg |