Läs mer
GPE Scientific™ J Young Finger Schlenk-rör med snabb gängtapp
Produktkod. 15824804
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15824804
Brand: GPE Scientific™ JFF/5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GPE Scientific™ J Young Finger Schlenk Tube with Fast Thread Tap är speciellt designad för användning med Schlenk linjer och vakuumförgreningar.
  • Solid konstruerad för användning med vakuumgrenrör
  • Designad för användning med Schlenk-linjer
  • Inkluderar snabb gängtapp
Specifikationer
Beskrivning Inkluderar snabb gängtapp
För användning med Schlenk ledningar och vakuum grenrör
Objektbeskrivning Finger Schlenk-rör
Kapacitet (metrisk) 5 ml