Läs mer
Jenway™ pH-elektroder
Längd (metrisk):
40 mm
90 mm
120 mm
150 mm
Kontakttyper:
2 mm plugg
3150/3205 vattentät kontakt
BNC/8-stifts mini-DIN
BNC/ATC
S7
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
12 mm
Material:
Epoxy
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Nå jämvikt snabbt
- Betydligt minskade svarstider
- Mycket större reproducerbarhet
- Avsevärt minskad långsiktig drift
Spécification
Spécification
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Diameter (metrisk) | 4,5 mm |
| Typ | Påfyllningsbar kombination med glödlampsände |
| Mått (L x B x H) | 4,5 dia. x 90 mm L |
| För användning med (applikation) | mätning av vätskor i små provrör och Eppendorf fartyg |
| Längd (metrisk) | 90 mm |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu