Läs mer
Jenway™ pH-elektroder
Produktkod. 11440629
Längd (metrisk):
40 mm
90 mm
120 mm
150 mm
Kontakttyper:
2 mm plugg
3150/3205 vattentät kontakt
BNC/8 pin mini-DIN
BNC/ATC
S7
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
12 mm
Material:
Epoxy
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11440629
Brand: Jenway™ 6800637
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa elektroder för avancerade applikationer där snabbare svarstider och större reproducerbarhet krävs.
  • Nå jämvikt snabbt
  • Betydligt minskade svarstider
  • Mycket större reproducerbarhet
  • Avsevärt minskad långsiktig drift
Specifikationer
Kontakttyper 2 mm plugg
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ Påfyllningsbar referens med lampände
Mått (L x B x H) 12 dia. x 120 mm L
För användning med (applikation) i lab med kolloidala suspensioner, prover som innehåller jodider, prover som innehåller mycket fasta ämnen, viskösa lösningar och prover som innehåller proteiner
Längd (metrisk) 120 mm
Material Glas
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C