Läs mer
Jenway™ pH-elektroder
Produktkod. 11449489
Längd (metrisk):
40 mm
90 mm
120 mm
150 mm
Kontakttyper:
2 mm plugg
3150/3205 vattentät kontakt
BNC/8-stifts mini-DIN
BNC/ATC
S7
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
12 mm
Material:
Epoxy
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11449489
Brand: Jenway™ 6800640
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa elektroder för avancerade applikationer där snabbare svarstider och större reproducerbarhet krävs.
  • Nå jämvikt snabbt
  • Betydligt minskade svarstider
  • Mycket större reproducerbarhet
  • Avsevärt minskad långsiktig drift
Specifikationer
Kontakttyper S7
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ Förseglad kombination med lampände och skyddskåpa
Mått (L x B x H) 12 dia. x 120 mm L
För användning med (applikation) standardmått av generella lösningar, fältmätningar eller inom utbildning
Längd (metrisk) 120 mm
Material Epoxy
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 60 °C