Läs mer
Jenway™ pH-elektroder
Produktkod. 11460499
Längd (metrisk):
40 mm
90 mm
120 mm
150 mm
Kontakttyper:
2 mm plugg
3150/3205 vattentät kontakt
BNC/8-stifts mini-DIN
BNC/ATC
S7
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
12 mm
Material:
Epoxy
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11460499
Brand: Jenway™ 1009075
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa elektroder för avancerade applikationer där snabbare svarstider och större reproducerbarhet krävs.
  • Nå jämvikt snabbt
  • Betydligt minskade svarstider
  • Mycket större reproducerbarhet
  • Avsevärt minskad långsiktig drift
Specifikationer
Kontakttyper BNC/8-stifts mini-DIN
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ Förseglad kombination med lampände och skyddskåpa
Mått (L x B x H) 12 dia. x 120 mm L
För användning med (applikation) standardmått av generella lösningar, fältmätningar eller inom utbildning
Längd (metrisk) 120 mm
Material Epoxy
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 60 °C
För användning med (utrustning) Jenway pH meters 3505, 3510, 3520 and 370