Läs mer
Cytiva Jumbosep™ Centrifugalanordningens membraninsatser
Produktkod. 17184791
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Färg:
Blått
Grå
Klart
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 17184791
Brand: Cytiva OD300C65
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Jumbosep™ enheter kan påskynda provbearbetningen, maximera provåtervinningen, lägga till mångsidighet och förhindra lösningsbypass.
  • Koncentrerar vanligtvis 60 mL provvolymer till 5 mL på 30 minuter
  • Uppnå 50X koncentration och> 90 % återhämtning på bara några minuter
  • Låg proteinbindning Omega™ membran och polysulfonhölje minimerar förluster på grund av ospecifik bindning
  • Mångsidigt Omega-membran finns tillgängligt i en mängd olika MWCO
  • Färgkodad och laseretsad för enkel identifiering
  • Inbyggt dödstopp förhindrar spinning till torrhet
  • Unik tätningsmekanism förhindrar retentatläckage och filtratkontamination
  • Ekonomiskt - Provbehållare och filtratmottagare kan desinficeras eller autoklaveras och återanvändas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Beskrivning EFA: 15,2 cm 2
Material (membran) PES
MWCO 300 kDa
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 12/Pk.
Volym (metrisk) 20 till 60 ml (prov)