Läs mer
Cytiva Jumbosep™ Centrifugalenhetsstartsatser
Produktkod. 17164721
Typ:
10 kDa startpaket
100 kDa startpaket
3 kDa startpaket
30 kDa startpaket
300 kDa startpaket
Generiskt startpaket
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 17164721
Brand: Cytiva FD010K65
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kit ersätter dialys, kemisk utfällning och lyofilisering.
  • Koncentrerar vanligtvis 60 mL provvolymer till 5 mL på 30 minuter
  • Ger hög återhämtning, vanligtvis> 90 %
  • Endast för användning inom forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Beskrivning EFA: 15,2 cm 2
Material (membran) PES
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 4/Pk.
Typ 10 kDa startpaket
Volym (metrisk) 20 till 60 ml (prov)