Läs mer
Cytiva Jumbosep™ Centrifugalenhetsstartsatser
Typ:
10 kDa startpaket
100 kDa startpaket
3 kDa startpaket
30 kDa startpaket
300 kDa startpaket
Generiskt startpaket
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Koncentrerar vanligtvis 60 mL provvolymer till 5 mL på 30 minuter
- Ger hög återhämtning, vanligtvis> 90 %
- Endast för användning inom forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Beskrivning | EFA: 15,2 cm 2 |
| Material (membran) | PES |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 4/Pk. |
| Typ | 300 kDa startpaket |
| Volym (metrisk) | 20 till 60 ml (prov) |