Läs mer
Justrite™ Trälaminat frätande säkerhetsskåp
Produktkod. p-26815
Mått (D x B x H) Inredning:
15,28 x 22,48 x 19,44 tum. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm)
17,11 x 40,48 x 54,51 tum
20,85 x 34,4 x 29,49 tum. (53 x 87,6 x 74,9 cm)
Bärande kapacitet:
36 x 2,5 L flaskor
49 x 2,5 l flaskor
6 x 2,5 L flaskor
Antal hyllor:
1
2
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11914957
Brand: Justrite™ 24120
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Adjustable leg levelers, Haz-Alert™ reflective labels and double key set for safety and security.
Säker förvaring av salpetersyra, diklorsyra, fenoler och andra starkt frätande syror är viktigt för arbetare. Justrite Säkerhetsskåp i trälaminat gör att frätande ämnen kan placeras utom fara.
  • Hållbar och mycket kemikaliebeständig
  • Tillverkad av 0,75 tum. (1,9 cm) spånskiva klädd invändigt och utvändigt med ett kemikaliebeständigt laminat —inga invändiga metalldelar som korroderar
  • Med dubbla skjutdörrar
  • Mfr. Inga. 24120 : Idealisk för enkel åtkomst som bänkskåp; rymmer upp till sex 2,5L flaskor och har olåsbara skjutdörrar
  • Mfr. Inga. 24140 : Topp av polyeten med hög densitet med lätt upphöjd, böjd läpp som innehåller spill, gör rengöringen enkel
  • Mfr. Inga. 24150 : Lämplig för stora förvaringsjobb och golvplacering
Specifikationer
Depth (engelska) Interiör 15,28 tum.
Djup (metrisk) Exteriör 40.6 cm
Djup (metrisk) interiör 38.8 cm
Mått (D x B x H) Inredning 15,28 x 22,48 x 19,44 tum. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm)
Dörr stil Manuell-stäng
Höjd (engelska) Interiör 19,44 tum.
Höjd (metrisk) Exteriör 47 cm
Höjd (metrisk) interiör 49.4 cm
Inkluderar Justerbara bennivåer, Haz-Alert™ reflekterande etiketter och dubbel nyckelset för säkerhet och säkerhet
Bärande kapacitet 6 x 2,5 L flaskor
Antal dörrar 2
Antal hyllor Hold (Håll)
Vikt (engelska) 51 lb.
Vikt (metrisk) 23 kg
Bredd (engelska) Interiör 22,48 tum.
Bredd (metrisk) Exteriör 61 cm
Bredd (metrisk) Interiör 57.1 cm
Färg Kungsblå
Djup (engelska) Exteriör 16 tum
Höjd (engelska) Exteriör 18,5 tum
Material Trä
Produkttyp Förvaringsskåp för frätande och syror
Bredd (engelska) Exteriör 24 tum