Läs mer
Justrite™ Cease-Fire™ Waste Receptacle
Kapacitet (engelska):
12 gal.
30 gal.
Höjd (engelska):
21,75 tum.
29,75 tum
Vikt (engelska):
10 pund
28 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Konturformade huvud fångar upp stigande rök och gas; omdirigerar den till förbränningsområdet, stänger av syretillförseln och släcker lågor på några sekunder
- Stor mittöppning med kupolkant ser till att avfall faller in i burken
- Attraktivt borstat aluminiumhuvud är korrosionsfritt och lätt att ta bort för tömning
- Grå emalj trumburk tillverkad av kraftigt stål med rostbeständig beläggning
Beställningsinfo
Ersättningshuvuden finns separat.
Uppfyllande
FM godkänd. UL listad.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 45.4 L |
| Certifikat och efterlevnad | FM, UL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 38.4 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 15,12 tum. |
| Kapacitet (engelska) | 12 gal. |
| Färg | Grå |
| Höjd (metrisk) | 55.2 cm |
| Öppningsstorlek (engelska) | 5,25 tum. |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 13.3 cm |
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |