Läs mer
Justrite™ Cease-Fire™ Head
Öppningsstorlek (engelska):
7,8 tum
Diameter (engelska) Yttre:
24 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Install easily on existing metal drums
- Aluminum construction is virtually corrosion free for easy clean-up
Certifikat
FM approved
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FM, UL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 61 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 24 tum |
| Öppningsstorlek (engelska) | 7,8 tum |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 20 cm |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| För användning med (applikation) | Install easily on existing metal drums |
| För användning med (utrustning) | Cease-fire container, 55 gal. container size |
| Material | Aluminum |
| Produkttyp | Cease-Fire Head |