Läs mer
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spillbricka
Kapacitet (engelska):
12 gal.
20 gal.
23 gal.
29 gal.
Djup (engelska):
16 tum
26 tum
33 tum
34 tum
Bredd (engelska):
37,75 tum.
38 tum.
46 tum.
47 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Miljövänlig: tillverkad av 100 % återvunnen polyeten
- Kommer inte att rosta eller korrodera
- Upphöjd ribbbotten för att öka styvheten
- Klassad för drifttemperaturer mellan -34 och +49 °C (-30° till +120 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Kapacitet (engelska) | 20 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 75 L |
| Material | Polyeten |
| Typ | Spillbricka |
| För användning med (applikation) | Perfekt för att hälla och fylla applikationer |
| Resistent | Kemikalie |
| Bredd (engelska) | 38 tum. |
| Bredd (metrisk) | 96.5 cm |
| Höjd (engelska) | 5,5 tum |
| Visa mer |