Läs mer
Justrite™ Elite™ Rökare Cease-Fire™ Behållare för cigarettfimp
Färg:
Grå
Solbränna
Svart
Vikt (engelska):
10,4 pund
12 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Håll cigarettskräp säkert gömt för allmänheten och förbättra din fastighets image. Klassisk, modern exklusiv styling förstärker eller kompletterar alla kommersiella arkitektoniska miljöer.
- Rostfritt polyetenkärl har syrebegränsande, självsläckande design för att säkert samla brinnande fimpar
- Snusskärm i rostfritt stål erbjuder större snusyta för cigaretter och cigarrer, vilket resulterar i färre missar
- Design med begränsad ingång avskräcker oönskat skräp från att täppa till halsen
- Täckt öppning eliminerar stökigt regnvatten
- Enkel rengöring och underhåll; inga verktyg eller hårdvara krävs
- Avtagbar, galvaniserad stålhink rymmer tusentals kolor
- För ökad stabilitet och vikt, lägg till sand och/eller använd tegel i specialdesignad bas
- Integrerade hänglåsflikar accepterar valfritt hänglås för att motverka obehörig åtkomst
- För ökad säkerhet och större stabilitet i hårt väder, accepterar den ingjutna tjuderöglan valfri vajerkabel
Beställningsinfo
Mått: 30,5 dia. x 96,5 Hcm (38 x 12 tum. ), Kapacitet: 15L (4 gal.), Fraktvikt: 5 kg (10,4 lb.)
Uppfyllande
ADA-kompatibel. FM brandtestad och godkänd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Certifikat och efterlevnad | FM, ADA |
| Kapacitet (engelska) | 4 gal. |
| Färg | Svart |
| Höjd (metrisk) | 96.5 cm |
| Kvantitet | 1 st |
| Vikt (engelska) | 10,4 pund |
| Vikt (metrisk) | 5 kg |
| Bredd (metrisk) | 30.5 cm |
| För användning med (applikation) | Samlar cigarettfimpar |
| Visa mer |