Läs mer
Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Tillbehör för cigarettfimp
Produktkod. p-3823213
Produkttyp:
Avfallshink liner
Förankringskabelsats
Hänglås
Innerfoder för avfallshink
Kvantitet:
1 st.
10-pack
250/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 250
Varje
Produktkod. 12980225
Brand: Justrite™ 268505
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För säker inneslutning och kassering av cigarettfimpar
  • Anchoring Cable: 91.4cm (36 in.) wire rope cable provides added security or greater stability in severe weather
  • Brass Padlock: 3/16 in. dia. shackle
  • Bucket Liners: special, burn-resistant laminated aluminum/poly construction; include twist-ties; fit any bucket 29.8cm (11.75 in.) wide x 25.4cm (10 in.) high maximum size
See Also:  Justrite™ Elite™ Smokers Cease-Fire™ Cigarette Butt Receptacles (268503).
Specifikationer
Färg Silver
Längd (metrisk) 91.44 cm
Kvantitet 1 st.
Inkluderar Padlock
För användning med (utrustning) Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Cigarette Butt Receptacles (268503)
Längd (engelska) 36 in.
Material Galvanized Steel
Produkttyp Förankringskabelsats