Läs mer
Justrite™ SpillSlope™ Skåphyllor
Produktkod. 11919557
Djup (engelska):
19,62 tum.
30,75 tum.
39,37 tum.
Bredd (engelska):
14 tum
29 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11919557
Brand: Justrite™ 29937
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med inbyggda tråg för att förhindra spill
  • Tillverkad av kraftigt galvaniserat stål
  • Hyllor riktar spill till baksidan och botten
  • Varje hylla rymmer upp till 350 lb. (159 kg)
  • Justera vid 3 tum. (7,6 cm) intervaller för mångsidig förvaring
Specifikationer
Djup (engelska) 39,37 tum.
Djup (metriskt) 100 cm
För användning med (utrustning) 30, 40 och 45 gal. 43 tum. W tvådörrars skåp eller 17 gal. piggyback skåp
Inkluderar Inbyggda tråg som hjälper till att begränsa spill
Vikt (engelska) 10 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 35.56 cm
Material Stål (galvaniserat)
Produkttyp Skåp Hylla