Läs mer
Tocris Bioscience™ K 02288
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18765727
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18765727
Brand: Tocris Bioscience™ 4986/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Type 1 BMP receptor inhibitor
K 02288 is a potent and selective inhibitor of type I bone morphogenic protein (BMP) receptors (IC50 values are 1.1, 1.8, 6.4, 34.4, 220, 302 and 321 nM for ALK2, ALK1, ALK6, ALK3, ActRIIA, ALK4 and ALK5 respectively). Reduces BMP4-induced Smad1/5/8 phosphorylation in vitro (IC50 = 100 nM) and induces dorsalization of zebrafish embryos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp K 02288
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 352.38
Inhibitorer K 02288
For Research Use Only