Läs mer
asecos™ Typ 90 Combi Säkerhetsförvaringsskåp K-UB-90
Produktkod. p-8259001 Handla allt asecos Produkter
Modell:
K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T
K90.060.140.050.UB.ST
Vikt (metrisk):
152.50 kg
186.50 kg
196.50 kg
Antal dörrar:
1
3
Antal hyllor:
1
2
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15914366
Brand: asecos™ 3035800135362
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: kropp gjord av pulverlackerad stålplåt
  • Användarvänlig och säker: dörr och låda förblir öppna i alla lägen, insidan av skåpet är helt synlig— tillgång till alla containrar, 93° öppning av vingdörren
  • Säker: låda försedd med jordledning inkl. klämma som standard, tätningssvetsad sump, lådor är självstängande vid brand
  • Ingen obehörig användning: dörr och låda låsbar med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
  • Mobil: hjul med sockel (tillval), enkel förflyttning av skåpet
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 50) till ett tekniskt frånluftssystem, utsugning av båda avdelningarna genom en ventilationsanslutning
  • Certifikat
    • Brandmotstånd 90 minuter
    • Typtestad enligt EN 14470-1
    • EN 16121/16122 överensstämmelse
    • CE-konformitet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, CE-kompatibel
Konfiguration 1 x 10 liters låda (pulverlackerad stålplåt), 1 x utdragbar hylla (melaminhartsbelagd panel/PP)
Djup (metrisk) Exteriör 502 mm
Djup (metrisk) interiör 381 mm
Mått (D x B x H) Inredning Vänster: 381 x 470 x 502 mm, höger: 468 x 440 x 562 mm
Mått (D x B x H) 502 x 1102 x 601 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 601 mm
Höjd (metrisk) interiör 502 mm
Modell K90.060.110.050.UB.ST
Antal dörrar 1
Antal hyllor 1
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 152.50 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1102 mm
Bredd (metrisk) Interiör 470 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 19.76 in.
Höjd (engelska) Exteriör 23.66 in.
Höjd (metrisk) öppning 502 mm
Material Stål
Produkttyp Combi Säkerhetsförvaringsskåp
Bredd (engelska) Exteriör 43.39 in.