Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Komplett 5, för Karl Fischer Titrering efter volym, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 l
2,5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Beskrivning
Enkomponentreagens; Pyridinfri
- Enkomponents volumetrisk reagens för analys av högt vatteninnehåll
- Vattenekvivalent: 5,0 mg H 2 O/ml
- Obegränsad vattenkapacitet
- Utför titerbestämning före användning
- Pyridinfri
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aqualine™ Complete 5 |
| Namnnotering | Karl Fischer Reagent |
| Färg | Brun |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-09-5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 2,5 l |
| MDL-nummer | 81734 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |