Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Lösningsmedel, för Karl Fischer Titrering med volym, Fisher Chemical™
Produktkod. p-305695 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 l
2,5 l
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. 10101580
Brand: Fisher Chemical K/2100/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lösningsmedel för tvåkomponentsystem; Pyridinfri
  • Används tillsammans med Aqualine™ titrant för tvåkomponents volumetrisk Karl Fischer analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aqualine™ Solvent
Namnnotering Karl Fischer Reagent
Färg Färglös
CAS 7446-09-5, 288-32-4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
MDL-nummer 81734
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
UN-nummer 1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aq Solvent, 4
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Methanol, 1-Imidazole, Sulphur dioxide