Läs mer
KaryoStat™ HD Assay Plus
Produktkod. 17153019 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
24 analyser
Förpackningsstorlek:
24 tester
Produktkod. 17153019
Brand: ABI Applied Biosystems 905405
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De KaryoStat HD-analys erbjuder genotypning (prov-ID) plus täckning av hela genomet med hög upplösning för noggrann detektering av kromosomavvikelser.
Analysen har mer än 99 % känslighet och kan på ett tillförlitligt –sätt detektera 25 50 kb kopieantal förändringar över genomet med hög specificitet med enkelnukleotidpolymorfism (SNP) allelisk bekräftelse. Dessa SNP:er med hög densitet möjliggör visualisering av mosaicism på låg nivå och frånvaro av heterozygositet (AOH), ändring av antal kopior och identifiering av genomisk kontaminering för forskningsanvändning. Med mer än 2,6 miljoner kopia nummermarkörer, KaryoStat HD-analys täcker alla OMIM™ och RefSeq-gener. Vår egenutvecklade tillverkningsteknik producerar arrayer som är mycket reproducerbara mellan varje batch utan risk för probbortfall som är inneboende i pärltillverkningstekniker. Analysen inkluderar arrayer, reagens och lättanvänd programvara för dataanalys för en kostnadseffektiv och strömlinjeformad analys av pluripotenta stamcellslinjer. KaryoStat HD Assay Plus inkluderar också en amplifieringsmodul som är tillräcklig för 96 reaktioner.
Funktioner inkluderar:
  • Bredast täckning och högsta prestanda för att upptäcka kromosomavvikelser
  • Karyotypning och genotypning (prov-ID) med en analys
  • >99% känslighet och kan tillförlitligt detektera –25 50 kb kopia nummerändringar
  • Enkel analys; ingen cytogenetisk expertis behövs
  • Analysen inkluderar arrayer, reagenser och gratis nedladdningsbar programvara
  • 2,5 dagar till resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ HD Assay Plus
Antal arrayer 24 arrayer
Formatera Genechip Probe Array
Art Människa
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C:
• Arrayer
• Modul 2: Pre-Lab TE-buffert och vatten
• Modul 4: Main Lab Stain, Holding Buffer, Beads och Water
Lagra vid -5 till -30 °C:
• Modul 1: Pre-lab restriktion, ligering och amplifiering
• Modul 3: Main Lab Fragmentation, Etikettering och
Hybridisering Förvara i rumstemperatur:
• Modul 5: Huvudlaboratoriets elueringsbuffert
• Reningstvättbuffert
• Tvättbuffert A
• Tvättbuffert B
För användning med (utrustning) GeneChip Skanner 3000
Inkluderar Arrayer, reagens, programvara för dataanalys
Produktlinje KaryoStat™ HD
Kvantitet 24 analyser
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is