Läs mer
Nordvlies Katrin Inklusive System Toalettautomat
Produktkod. 15710907
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15710907
Brand: Nordvlies 104582
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Med Inclusive System Toalettdispenser går det inte att leta runt inuti dispenseröppningen efter den lösa änden av pappersrullen.
  • Rymmer två Katrin System toalettrullar
  • Sömlös dispensering med drop-down rullsystem och justerbar rullbroms
  • Enkel och snabb att fylla på
  • Kan fyllas på medan den andra rullen används, så att mjukpapper alltid finns tillgänglig
  • 1360 till 1836 ark, beroende på papperskvalitet
  • Två versioner tillgängliga: med eller utan kärnfångare
  • Bättre papperstillgänglighet på framsidan av dispenseröppningen
  • Låset kan användas med eller utan nyckel
  • Inget letande i dispenseröppningen efter den lösa änden av pappersrullen
  • Huvudråvaror för större plastdelar och lås: ABS (akrylnitrilbutadienstyren), PC (polykarbonat), POM (polyoximetylen)
  • Katrin Inkluderande dispensrar är resistenta mot höga temperaturer
  • Följ UL94 brandsäkerhets- och brandskyddsföreskrifter (EU)