Läs mer
Nordvlies Katrin Avfallskärl
Mått (L x B x H):
550 x 330 x 230 mm
575 x 420 x 280 mm
Kapacitet (metrisk):
25 l
50 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Avfallskärl som rymmer papper vilket gör att toalettmiljön håller sig ren
- Tillverkad av ABS-plast
- Kan användas med eller utan lock
- Kan väggmonteras, vilket frigör golvyta
- Lätt, robust och enkel att tömma
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 l |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B x H) | 550 x 330 x 230 mm |
| För användning med (applikation) | Kassera skräp |
| Produkttyp | Avfallskärl |