Läs mer
BINDER™ KB kylinkubator
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
63 l
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
Beskrivning
Funktioner
- Temperaturområde: 0 till 70 °C
- Upp till 40 % lägre energiförbrukning jämfört med föregående modell
- Energieffektiv kyla med modern inverter kylenhet
- Kylning med klimatneutralt R-600a köldmedium
- Dörrvärme för att förhindra kondens
- Husdesign med HIT-teknik
- Inredning helt i rostfritt stål
- Innerdörrar av metalloxidbelagt säkerhetsglas
- Två ställ av rostfritt stål
- Stor åtkomstport med silikonplugg
- Golvstående enheter med robusta dubbla hjul med bromsar framtill
- Stapelbara bordsskivor med en volym på upp till 130 L
- Enkel programmering av ett andra inställt temperaturvärde
- Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
- Klass 3.3 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuella och akustiska larm
- Enhetens självtest för omfattande statusanalys
- Datagränssnitt inkluderar ethernet och USB
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 63 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål (304/1.4301) |
| CO2-sensorteknik | IR-sensor |
| Typ av konvektion | APT.line förvärmningskammarteknik |
| Belysning | Nej |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal hyllor | 2 |
| Syrekontroll | Ingår ej |
| Pluggtyp | CEE |
| Visa mer |