Få mere at vide
BINDER™ KBF P 240 Humidity Test Chamber with ICH-compliant Light Source, 247 L
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkode 15699105 Shop alle BINDER produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Spänning:
200/230 V
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Produktkode 15699105
missing translation for 'mfr': BINDER™ 90200328
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Use the KBF P 240 Humidity Test Chamber to perform photo stability tests and ensures clear test results in accordance with ICH Guideline.
  • Temperature range: 0° to 70°C
  • Temperature range with light: 10° to 60°C
  • Humidity range: 10% to 80% RH
  • Two positionable illumination cassettes with ICH-compliant UV/Vis light source
  • APT.line™ preheating chamber technology
  • Humidity regulation with capacitive humidity sensor and vapor humidification
  • Inner chamber made of stainless steel
  • Controller with time-segment programming
  • Tightly-sealed inner door made of tempered safety glass
  • Two stainless steel racks
  • Access port with silicone plug, 30 mm, left
  • Four stable castors, two with brakes
  • Class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and audible temperature alarm
  • Computer interface: Ethernet
  • Door heating
Tekniske data
Kapacitet (engelska) 8.7 cu. ft.
Beskrivning KBF P 240 | Constant climate chamber with ICH-compliant light source
Kapacitet (metrisk) 247 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning ICH-compliant Illumination
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp CEE
Relativ luftfuktighet 10 till 80 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 60 °C
Typ Klimatkammare
Visa TFT touch
Mått (D x B x H) Inredning 485 x 650 x 785 mm
Bredd (engelska) 36.4 in.
Bredd (metrisk) 925 mm
Bredd (metrisk) Interiör 650 mm
Höjd (metrisk) 1460 mm
Höjd (metrisk) interiör 785 mm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 16 A
Spänning 200/230 V
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.