Läs mer
WTW™ KCL Elektrolytlösningar
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
- Lösningar för drift, rengöring och förvaring av elektroder - enkel påfyllning och säker förvaring garanteras
- Elektrolyter används som påfyllningslösningar för vätskefyllda elektroder samt som förvaringslösning för alla typer av pH-elektroder
- Inkluderar 1 flaska med 250mL KCl-lösning 3M/L
- KCL Elektrolytlösning
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Färg | Klart |
| Koncentration | 3 mol/L |
| Typ | KCL Elektrolytlösning |
| Typ av fyllningslösning | Elektrolyt |
| Inkluderar | 1 flaska med 250mL KCl-lösning 3M/L |
| Förpackning | Se enskilda komponenter |
| pH-intervall | 7 |
| Vattenlöslig | Ja |