Läs mer
KD Scientific Rostfria sprutor
Click to view available options
Volym (metrisk):
2.5 mL
8 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Produkttyp:
Luer-Lok Spruta
Swagelok 1/16 tum. spruta
Swagelok 1/4 tum. spruta
Swagelok 1/8 tum. spruta
Tamaño de la unidad:
Varje
Descripción
Eliminerar riskerna för att glassprutan går sönder.
- Kompatibel med de flesta sprutpumpar
- Fullständigt autoklaverbar för återanvändning
- Anpassningsbar till Luer Lock eller Swagelok™ beslag
- Resistent mot de flesta kemikalier
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål (316) |
| Diameter (engelska) Inre | 3/4 tum |
| Diameter (engelska) Yttre | 22/25 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 19 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22.3 mm |
| Produkttyp | Luer-Lok Spruta |
| Max. Tryck | 1500 psi |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| För användning med (utrustning) | Sprutpump |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido