Läs mer
KD Scientific Rostfria sprutor
Volym (metrisk):
2.5 mL
8 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Produkttyp:
Luer-Lok Spruta
Swagelok 1/16 tum. spruta
Swagelok 1/4 tum. spruta
Swagelok 1/8 tum. spruta
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Eliminerar riskerna för att glassprutan går sönder.
- Kompatibel med de flesta sprutpumpar
- Fullständigt autoklaverbar för återanvändning
- Anpassningsbar till Luer Lock eller Swagelok™ beslag
- Resistent mot de flesta kemikalier
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål (316) |
| Diameter (engelska) Inre | 1-3/25 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 1-1/4 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 28.4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 31.7 mm |
| Produkttyp | Swagelok 1/4 tum. spruta |
| Max. Tryck | 1500 psi |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| För användning med (utrustning) | Sprutpump |