Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Klämma, för koniska fogar, från POM
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 45
Färg:
Blått
Bärnsten
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Description
KECK™ klämmor är jordfogklämmor som används för att säkra standardjordfogsanslutningar i glasapparater och kännetecknas av sin enkla hantering och utmärkta motståndskraft. Klämmorna finns i olika material (metall eller polyoximetylen).
- För koniska fogar
- Dimensionsstabil med särskilt goda fjäderegenskaper
- Enkelt, säkert och snabbt att sätta upp
- Ökad säkerhet i laboratoriet då glasytan inte är repad
- Märkning av de enskilda storlekarna för bättre differentiering
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 10 |
| Material | POM |
| För användning med (utrustning) | Säkra glas-till-glas-fogar |
| För användning med (applikation) | Säkra glas-till-glas-fogar |
| Storlek | NS 34 |
| Färg | Orange |