Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Klämma för koniska fogar, POM, KC
Produktkod. 15894678 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 45
Färg:
Blått
Bärnsten
Grön
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 15894678
Brand: DWK Life Sciences™ 286336409
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
KECK™ koniska jordklämmor för en säker jordfog.
KECK™ POM (polyoximetylen) koniska slipade fogklämmor är enkla, säkra och snabba att fästa och kännetecknas av sin formstabilitet och goda fjäderegenskaper. Till skillnad från konventionella trådklämmor skadas inte glasytan när den fästs. Detta ökar säkerheten i laboratoriet. Storlekarna kan lätt särskiljas från varandra genom de olika färgerna.
  • Utmärkt formstabilitet och goda fjäderegenskaper
  • Inga skador på glasytan vid montering till skillnad från konventionella trådklämmor
  • Enkel, säker och snabb att ta av och på
  • Färgkodning per storlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100
Material POM
För användning med (utrustning) Säkring av koniska jordfogar
För användning med (applikation) Säkring av koniska markfogar
Storlek NS 19
Färg Blått