Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Klämma för sfäriska leder, POM, S
Produktkod. p-7189288 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Färg:
Lila
Ljusblå
Mörkblå
Mörkröd
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15884688
Brand: DWK Life Sciences™ 286340501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
KECK™ sfäriska jordförband säkerställer en säker anslutning.
KECK™ sfäriska jordfogklämmor representerar ett fördelaktigt alternativ till konventionella sfäriska jordfogklämmor gjorda av metall. De är lätta att ta av och på. POM-materialets goda fjäderegenskaper förhindrar repor på glasytan. Ett viktigt bidrag till säkerheten i laboratoriet. De olika färgerna gör att storlekarna är lätta att skilja från varandra.
  • Utmärkt formstabilitet och goda fjäderegenskaper
  • Inga skador på glasytan vid montering till skillnad från konventionella trådklämmor
  • Enkel, säker och snabb att ta av och på
  • Färgkodning per storlek
  • Kostnadseffektivt alternativ till konventionella sfäriska slipade fogklämmor av metall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100
Material POM
För användning med (utrustning) Säkring av sfäriska jordfogar
För användning med (applikation) Säkring av sfäriska jordfogar
Färg Lila