Läs mer
Tocris Bioscience™ Kenpaullone
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18005952
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. 18005952
Brand: Tocris Bioscience™ 1398/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
GSK-3β inhibitor; also inhibits cdks
GSK-3beta inhibitor (IC50 = 0.23 μM). Also inhibits cyclin dependent kinases (cdks) in the sub micromolar range (reported IC50 values are 0.4, 0.68-7 and 0.85 μM for cdk1, cdk2 and cdk5, respectively). Generates induced pluripotent stem cells (iPSCs) from somatic cells when used in combination with reprogramming factors; can replace Klf4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kenpaullone
CAS 142273-20-9
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C16H11BrN2O
Formel vikt 327.18
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 327.181