Läs mer
Kerosene, low odor
Beskrivning
Fotogen är idealisk för utspädning av oljor och andra organiska vätskor för bestämning av metallspår. Det används i färger& beläggningar, konsumentprodukter, tryckfärger och jordbrukskemikalier. Det används också i applikationer som kommer i kontakt med livsmedel som aluminiumvalsning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fotogen är idealisk för utspädning av oljor och andra organiska vätskor för bestämning av metallspår. Det används i färger& beläggningar, konsumentprodukter, tryckfärger och jordbrukskemikalier. Det används också i applikationer som kommer i kontakt med livsmedel som aluminiumvalsning.
Löslighet Lösligt i vatten
(0,02 g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kerosene |
| Namnnotering | low odor |
| Densitet | 0.8 |
| Kokpunkt | 200°C to 250°C |
| Flampunkt | 76°C (169°F) |
| Brytningsindex | 1.444 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Merck Index | 14,5294 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (0.02g/L at 20°C). |
Säkerhet och hantering
- Kerosene, low odor
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Petroleum distillates, hydrotreated light
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.