Läs mer
Kerosene, low odor
Produktkod. p-7046470
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11323546
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14479.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 64742-47-8
Fotogen är idealisk för utspädning av oljor och andra organiska vätskor för bestämning av metallspår. Det används i färger& beläggningar, konsumentprodukter, tryckfärger och jordbrukskemikalier. Det används också i applikationer som kommer i kontakt med livsmedel som aluminiumvalsning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Fotogen är idealisk för utspädning av oljor och andra organiska vätskor för bestämning av metallspår. Det används i färger& beläggningar, konsumentprodukter, tryckfärger och jordbrukskemikalier. Det används också i applikationer som kommer i kontakt med livsmedel som aluminiumvalsning.
Löslighet Lösligt i vatten
(0,02 g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64742-47-8
MDL-nummer MFCD00135561
Synonym Kerosine
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kerosene
Namnnotering low odor
Densitet 0.8
Kokpunkt 200°C to 250°C
Flampunkt 76°C (169°F)
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 500 mL
Merck Index 14,5294
Löslighetsinformation Soluble in water (0.02g/L at 20°C).
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kerosene, low odor
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Petroleum distillates, hydrotreated light
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.