Läs mer
Fotogen, purum pa, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kerosene |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.8g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 175°C to 3257deg;C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 1 L |
| UN-nummer | UN1223 |
| Ångdensitet | 4.5 (vs air) |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Kerosene
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Kerosene