Läs mer
VACUUBRAND™ KF DN 40mm Aluminium Liten Fläns Med Slangmunstycke
Handla allt Vacuubrand Produkter
För användning med:
För 10 mm slang ID
För 15 mm slang ID
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | För 10 mm slang ID |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Storlek | KF DN 40 mm |
| Typ | Liten fläns |